Learn More
Arsen-Standard für ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11405978 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405978 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11405978 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLAS22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.04 €
    135.02 € / 125 Milliliter
    Sparen 18.02 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
As1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsen-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysenzertifikat Claritas PPT™ Das Analysezertifikat meldet bis zu 68 Elemente auf PPT-Niveau.
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Summenformel As
MDL-Nummer MFCD00085309
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standardlösung
InChI-Schlüssel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS-Standard
SMILES [As]
IUPAC-Name Arsen
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:27563
Güte ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10,000µg/ml arsenic
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, arsenic
Produkt nur für den Laborgebrauch