Learn More
WTW™ RT 0.001-0.100 mg/l As As 01747 .
Artikelnummer. 11747624
Click to view available options
Bereich:
0,001 bis 0,100 mg/l
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 11747624
Marke: WTW™ 252063
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Zertifikat für optimale Präzision.
  • Praktisch und kostengünstig
  • Garantierte Qualität nach AQA/IQC
  • Für niedrige Konzentrationen und Routinearbeiten mit großem Probendurchsatz im Labor
  • Großer Messbereich mit rechteckigen Küvetten zur Bestimmung von Spurenkonzentrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analyten Phosphormolybdänblau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Grundwasser, Oberflächenwasser, Trinkwasser, Abwasser
Zur Verwendung mit (Geräte) Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometer
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 30
Bereich 0,001 bis 0,100 mg/l
Ausreichend für 30 Tests
Testmethode Photometrisch
Typ Reagenzien-Testkit für Phosphat (PO4)
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.