Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in Großpackungen
Beschreibung
ART™ Barriere-Spitzen unterscheiden sich von herkömmlichen Filterpipettenspitzen. ART Barriere-Spitzen verfügen über eine einzigartige, selbstdichtende Barriere, die bei Kontakt mit Aerosolen und flüssigen Verunreinigungen versiegelt wird und bidirektionalen Schutz vor Kontamination für Pipetten und Proben bietet.
- Universalspitze, passend für die meisten Pipettenmarken
- ART™ Spitzen sind zertifiziert als frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin und Pyrogenen
- Praktische Großpackungen für hohe Volumina
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | MicroPoint, lose verpackte Spitzen |
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Gestellfarbe | Kein Gestell - Großpackung |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Modell | ART 100E |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 5.07 cm |
| Mehr anzeigen |