Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12348452
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
Packungsgröße:
960 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12348452 200 μl 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12348452 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 233005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen
  • Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe für eine Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gelbeladung zum Einfüllen von Acrylamid- oder Agarose-Gelen
Breite Genomöffnung für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen bieten präzises und konsistentes Pipettieren mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson Pipetteman™-Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus-Pipetten geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Sterilität Steril
Modell ART 200 ERGO-G
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 5.08 cm
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Ergonomie
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Fokus
Produktlinie ART
Fit for Purpose Steril und PCR-fähig