Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-10155093
Click to view available options
Volumen (metrisch):
180 µl
1000 μ l
Packungsgröße:
1000 Stück
768 Stück
Artikelnummer. 10170621
Marke: Thermo Scientific™ 2159P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Merkmale:
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gel-Befüllung geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Genomisch mit weiter Öffnung für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen die präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson pipetteman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ART XLPSterile,
Volumen (metrisch) 180 µl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Modell ART XLP
Länge (angloamerikanisch) 3.59 Zoll
Länge (metrisch) 9.12 cm
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Extra lang
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Produktlinie ART
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig