Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung und Filter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15595524
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
1000 μ l
Fit for Purpose:
Steril & PCR-fähig
Packungsgröße:
800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Fit for Purpose unitSize
15595524 200 μl Steril & PCR-fähig -
10089010 200 μl Steril & PCR-fähig 960 Stück
10088880 1000 μ l Steril & PCR-fähig 800 Stück
3 options
Artikelnummer. 15595524
Marke: Thermo Scientific™ 2069G
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gel-Befüllung geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Mit weiter Öffnung, genomisch für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen die präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson pipetteman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ART 200G, gefiltert, steril, abnehmbares Deckelgestell
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Modell ART 200G
Länge (angloamerikanisch) 1.96 Zoll
Länge (metrisch) 4.97 cm
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Format Abnehmbares Deckelgestell
Spitzenform Genomik, weite Öffnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie ART
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig