missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Artemether, MedChemExpress

Artikelnummer. 16419076
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16419076 100 mg -
16452376 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16419076 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0402

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.

Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Artemether
Physikalische Form Solid
CAS 71963-77-4
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H26O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Dihydroqinghaosu methyl ether Dihydroartemisinin methyl ether SM224
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (335.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@H]1[C@@H](OC)O[C@@]2([H])[C@]34[C@@]([C@H](C)CC[C@]41[H])([H])CC[C@@](O2)(C)OO3
Molekulargewicht (g/mol) 298.37
Formelmasse 298.37
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.