missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Artemin Monoclonal Antibody (185230)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30534147
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534147 500 μg 500 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534147

Marke: Invitrogen™ MA560913

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

The protein encoded by this gene is a member of the glial cell line-derived neurotophic factor (GDNF) family of ligands which are a group of ligands within the TGF-beta superfamily of signaling molecules. GDNFs are unique in having neurotrophic properties and have potential use for gene therapy in neurodegenerative disease. Artemin has been shown in culture to support the survival of a number of peripheral neuron populations and at least one population of dopaminergic CNS neurons. Its role in the PNS and CNS is further substantiated by its expression pattern in the proximity of these neurons. This protein is a ligand for the RET receptor and uses GFR-alpha 3 as a coreceptor. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Artemin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 185230
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen ARTN
Gen-Zugriffsnummer Q9Z0L2
Gen-Alias Artemin; ARTN; Enovin; EVN; NBN; neublastin; neurotrophic factor
Gensymbole ARTN
Wirtsspezies Rat
Immunogen E. coli-derived recombinant mouse Artemin, Ala112-Gly224.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11876
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.