missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Artemisinin, 98%, Thermo Scientific™

118.65 € - 387.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 63968-64-9
Summenformel C15H22O5
Molekulargewicht (g/mol) 282.336
MDL-Nummer MFCD00081057
InChI-Schlüssel BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N
Synonym artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one
PubChem CID 9838675
SMILES CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15456889
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65406.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
132.00 €
118.65 € / 1 Gramm
Sparen 13.35 €
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
 Eingeschränkter Artikel
15466889
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65406.06
5g
387.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Solubility
Soluble to 100mM in DMSO and to 75mM in ethanol

Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat. Store in refrigerator.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

63968-64-9
282.336
BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N
9838675
C15H22O5
MFCD00081057
artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one
CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C

Spezifikation

Artemisinin
C15H22O5
14,817
Soluble to 100mM in DMSO and to 75mM in ethanol
+76° (c=0.5 in Methanol)
282.336
282.33
63968-64-9
MFCD00081057
artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one
BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N
CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C
9838675
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'rtecsNumber' : KD4170000

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Ambient temperatures

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.