missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Artemisiten, TRC

Artikelnummer. 30010053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010053 50 mg 50 Milligramm
30005820 25 mg 25 Milligramm
30006223 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010053 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA77755050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 101020-89-7
Summenformel C15 H20 O5
Molekulargewicht (g/mol) 280.32
Synonym (3R,5aS,6R,8aS,12S,12aR)-Octahydro-3,6-dimethyl-9-methylene-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one, (+)-Artemisitene, Dehydroqinghaosu;
IUPAC-Name (1R,4S,5R,8S,12S,13R)-1,5-Dimethyl-9-methylidene-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-one
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2C(=C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Artemisitene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H20O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8,10-11,13H,2,4-7H2,1,3H3/t8-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Formelmasse 280.1311
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.