Learn More
Tocris Bioscience™ Artesunate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18747466
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18747466 50 mg 50 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18747466
Marke: Tocris Bioscience™ 6827/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Suppresses ROS-induced activation of the NLRP3 inflammasome
Artesunate is a suppresses ROS-induced activation of the NLRP3 inflammasome. Arrests cell cycle in the G2/M phase and sensitizes human renal cell carcinoma (RCC) cell lines to sorafenib in vitro. Antimalarial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxo-4-(((3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-3,6,9-trimethyldecahydro-3H-3,12-epoxy[1,2]dioxepino[4,3-i]isochromen-10-yl)oxy)butanoic acid
CAS 88495-63-0
Menge 50 mg
Summenformel C19H28O8
Formelmasse 384.42
Reinheit 98%