Få mere at vide
Få mere at vide
Artesunate, Mikromol
Beskrivelse
Artesunate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Artesunate |
| CAS | 88495-63-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Artesunate |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C19 H28 O8 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 1-[(3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-decahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-yl] ester, Butanedioic acid, mono(decahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-yl) ester, [3R-(3α,5aβ,6β,8aβ,9α,10β,12β,12aR*)]-, Butanedioic acid, mono[(3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-decahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-yl] ester (9CI), 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, butanedioic acid deriv., Arinate, Armax 200, Arsuamoon, Arsumax, Artecan, Artesunata, Artesunate, Artesunic acid, Asumax, Cosunate, Dihydroqinghasu hemsuccinate, Gsunate Forte, NSC 712571, Plasmotrim, Plasmotrin, Qinghaozhi, Saphnate, WR 256283, Zysunate, α-Artesunic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H28O8/c1-10-4-5-13-11(2)16(23-15(22)7-6-14(20)21)24-17-19(13)12(10)8-9-18(3,25-17)26-27-19/h10-13,16-17H,4-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t10-,11-,12+,13+,16+,17-,18-,19-/m1/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)CCC(=O)O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?