Learn More
AS-252424, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5Z)-5-[(5-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-furanyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 900515-16-4 |
| Summenformel | C14H8FNO4S |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | AS-252424, (5Z)-5-[[5-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-furanyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H8FNO4S/c15-7-1-3-9(10(17)5-7)11-4-2-8(20-11)6-12-13(18)16-14(19)21-12/h1-6,17H,(H,16,18,19)/b12-6- |
| SMILES | Oc1cc(F)ccc1c2oc(\C=C\3/SC(=O)NC3=O)cc2 |
| IUPAC-Name | (5Z)-5-[[5-(4-Fluor-2-Hydroxyphenyl)furan-2-yl]methyliden]-1,3-Thiazolidin-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 305.28 |