Learn More
RETSCH AS 300 Comfort Siebspanneinheiten
Artikelnummer. 10437342 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Nassiebung
Trockensiebung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
10437342 Nassiebung 1 Stück
10621033 Trockensiebung 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10437342
Marke: RETSCH 32.662.0014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Klemmen für AS 300 Siebschüttler. Die Retsch™ AS 300 Komfort-Klemmen sind ergonomisch gestaltet und lassen sich einfach bedienen.
  • Zur Verwendung mit AS300 Siebschüttlern
Spezifikation
Produkttyp Spannvorrichtungen
Durchmesser (metrisch) 315 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nassiebung
Zur Verwendung mit (Geräte) Analysensiebschüttler AS 300