Learn More
RETSCH Siebspanneinheit comfort für Analysensiebe 400 mm ANALYSENSIEBE 400 MM
Código de producto. 10374122 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Analyse-Siebschüttler AS 400
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Código de producto. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10374122 Analyse-Siebschüttler AS 400 1 Stück
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10374122
Marca: RETSCH 32.662.0011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Produkttyp Spannvorrichtungen
Durchmesser (metrisch) 400 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Analyse-Siebschüttler AS 400
Verpackungsmenge Je 1
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.