Learn More
AS601245, MedChemExpress
Beschreibung
AS601245 is an orally active, selective, ATP competitive JNK (c-Jun NH2-terminal protein kinase) inhibitor with IC50s of 150, 220, and 70 nM for three JNK human isoforms (hJNK1, hJNK2, and hJNK3), respectively. AS601245 exhibits 10- to 20-fold selectivity over c-src, CDK2, and c-Raf and more than 50- to 100-fold selectivity over a range of Ser/Thr- and Tyr-protein kinases. Neuroprotective properties.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AS601245 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 345987-15-7 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H16N6S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 10 mg/mL (26.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC(C1=CC=NC(NCCC2=CC=CN=C2)=N1)C3=NC4=CC=CC=C4S3 |
| Mehr anzeigen |