Learn More
Novus Biologicals™ ASAHL/N-acylethanolamine-hydrolyzing Acid Amidase Antibody (3F4), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18345969 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18345969 0.1 mg 0.01 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18345969
Marke: Novus Biologicals™ H00027163M02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
ASAHL/N-acylethanolamine-hydrolyzing Acid Amidase Monoclonal antibody specifically detects ASAHL/N-acylethanolamine-hydrolyzing Acid Amidase in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ASAHL/N-acylethanolamine-hydrolyzing Acid Amidase
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 3F4
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_055250
Gen-Alias Acid ceramidase-like protein, ASAHL, ASAH-like protein, EC 3.5.1.-, N-acylethanolamine acid amidase, N-acylethanolamine-hydrolyzing acid amidase, N-acylsphingosine amidohydrolase (acid ceramidase)-like, N-acylsphingosine amidohydrolase-like, PLT
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NAAA (NP_055250, 36 a.a. ∽ 104 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. FNVSLDSVPELRWLPVLRHYDLDLVRAAMAQVIGDRVPKWVHVLIGKVVLELERFLPQPFTGEIRGMCD
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27163
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ