missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asatone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492599
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492599 1 mg 1 Milligramm
16491758 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16492599 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN6826

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Asatone is an active component isolated from Radix et Rhizoma Asari, with anti-inflammatory effect via activation of NF-κB and donwn regulation of p-MAPK (ERK, JNK and p38) pathways.

Asatone is an active component isolated from Radix et Rhizoma Asari, with anti-inflammatory effect via activation of NF-κB and donwn regulation of p-MAPK (ERK, JNK and p38) pathways.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Asatone
CAS 38451-63-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H32O8
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (222.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(OC)(OC)[C@@]2([H])[C@@](C(OC)(OC)C3=O)([H])C(CC=C)=C[C@@]3(OC)[C@@]2(CC=C)C=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 448.51
Formelmasse 448.51
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Crystals
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.