Learn More
ASB13 Antibody (OTI3F9), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen ASB13
Klon OTI3F9
Verdünnung Western Blot 1:500
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306499
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44952-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306685
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44952-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ASB13 Monoclonal antibody specifically detects ASB13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
ASB13
Western Blot 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
ankyrin repeat and SOCS box containing 13, ankyrin repeat and SOCS box protein 13, ankyrin repeat and SOCS box-containing 13, ankyrin repeat domain-containing SOCS box protein Asb-13, ASB-13, FLJ13134, MGC19879
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 76-278 of human ASB13 (NP_078977) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI3F9
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
79754
IgG1
>95%