missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
ASB13 Monoclonal antibody specifically detects ASB13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ASB13 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI7E10 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 |
| Zusammensetzung | Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) |
| Gen-Alias | ankyrin repeat and SOCS box containing 13, ankyrin repeat and SOCS box protein 13, ankyrin repeat and SOCS box-containing 13, ankyrin repeat domain-containing SOCS box protein Asb-13, ASB-13, FLJ13134, MGC19879 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 76-278 of human ASB13(NP_078977) produced in E.coli. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?