Learn More
ASB6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21449-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16821045
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
ASB6
Polyclonal
Unconjugated
ASB6
ASB 6, ASB6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
140459
-20°C
Liquid
Western Blot
0.34 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9NWX5
ASB6
ASB6 Fusion Protein Ag13863
150 μL