Learn More
Invitrogen™ ASCC2 Monoclonal Antibody (24GB6350)
Artikelnummer. 30274923
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30274923 20 μL 20 Mikroliter
30275385 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30274923
Marke: Invitrogen™ MA557346
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
ASCC2 Monoclonal Antibody for Western Blot
Plays a role in DNA damage repair as component of the ASCC complex. Recruits ASCC3 and ALKBH3 to sites of DNA damage by binding to polyubiquitinated proteins that have 'Lys-63'-linked polyubiquitin chains (PubMed:29144457). Part of the ASC-1 complex that enhances NF-kappa-B, SRF and AP1 transactivation (PubMed:12077347). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ASCC2
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 24GB6350
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen ASCC2
Gen-Zugriffsnummer Q91WR3, Q9H1I8
Gen-Alias 1700011I11Rik; 2610034L15Rik; activating signal cointegrator 1 complex subunit 2; AI482016; ASC-1 complex subunit P100; Asc1p100; ASCC2; AW046480; p100; RGD1561422; trip4 complex subunit p100
Gensymbole ASCC2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein of human ASCC2 (aa 1-757).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 498402, 75452, 84164
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1