Learn More
Invitrogen™ ASCC2 Monoclonal Antibody (24GB6350)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
204.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Antigen ASCC2
Klon 24GB6350
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275385
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557345
100 μL
580.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30274923
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557346
20 μL
204.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ASCC2 Monoclonal Antibody for Western Blot
Plays a role in DNA damage repair as component of the ASCC complex. Recruits ASCC3 and ALKBH3 to sites of DNA damage by binding to polyubiquitinated proteins that have 'Lys-63'-linked polyubiquitin chains (PubMed:29144457). Part of the ASC-1 complex that enhances NF-kappa-B, SRF and AP1 transactivation (PubMed:12077347). [UniProt]
Spezifikation
Spezifikation
ASCC2
-20°C
Monoclonal
Liquid
IgG1
Human, Mouse, Rat
ASCC2
1700011I11Rik; 2610034L15Rik; activating signal cointegrator 1 complex subunit 2; AI482016; ASC-1 complex subunit P100; Asc1p100; ASCC2; AW046480; p100; RGD1561422; trip4 complex subunit p100
ASCC2
Primary
Affinity chromatography
24GB6350
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q91WR3, Q9H1I8
498402, 75452, 84164
Recombinant protein of human ASCC2 (aa 1-757).