missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asciminib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16424956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16424956 100 mg
16423928 10 mg
16416647 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16424956 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY104010

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Asciminib (ABL001) is a potent and selective allosteric BCR-ABL1 inhibitor, which inhibits Ba/F3 cells grown with an IC50 of 0.25 nM.

Asciminib (ABL001) is a potent and selective allosteric BCR-ABL1 inhibitor, which inhibits Ba/F3 cells grown with an IC50 of 0.25 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Asciminib
CAS 1492952-76-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H18ClF2N5O3
Menge 100 mg
Synonym ABL001
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.30 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=NNC=C2)=C(N3C[C@H](O)CC3)N=C1)NC4=CC=C(OC(F)(Cl)F)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 449.84
Formelmasse 449.84
Reinheit (%) 99.78%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.