Learn More
Ascorbigen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ascorbigen |
| CAS | 8075-98-7 |
| Summenformel | C15H15NO6 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H15NO6/c17-11-7-21-15(20)12(11)22-13(18)14(15,19)5-8-6-16-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,6,11-12,16-17,19-20H,5,7H2/t11-,12+,14?,15-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CO[C@@]2(O)[C@@H]1OC(=O)C2(O)Cc3c[nH]c4ccccc34 |
| IUPAC-Name | (3S,3aR,6aS)-3,6,6a-TriHydroxy-6-(1H-indol-3-ylmethyl)-3,3a-dihydro-2H-furo[3,2-b]furan-5-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 305.28 |
| Formelmasse | 305.0899 |