Learn More
Thermo Scientific Chemicals Asenapinmaleat
Artikelnummer. 17221222 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17221222 250 mg 250 Milligramm
17211222 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221222 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466312500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 85650-56-2 | C21H20ClNO5, C17H16ClNO·C4H4O4 | 401.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85650-56-2
Summenformel C17H16ClNO·C4H4O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Asenapinmaleat
Menge 250 mg
Formelmasse 401,84
InChI-Schlüssel GMDCDXMAFMEDAG-TXUHOWFZSA-N
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1C[C@@H]2[C@@H](C1)C1=CC(Cl)=CC=C1OC1=CC=CC=C21
IUPAC-Name (2R,6R)-9-chloro-4-methyl-13-oxa-4-azatetracyclo[12.4.0.0²,⁶.0⁷,¹²]octadeca-1(18),7,9,11,14,16-hexaene; (2Z)-but-2-enedioic acid
Molekulargewicht (g/mol) 401.84