Learn More
Asenapin N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30134701
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134701 10 mg 10 Milligramm
30134238 2.5 mg 2.50 Milligramm
30006373 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134701 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA78801010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128949-51-9
Summenformel C17 H16 Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 301.77
Synonym (3aR-trans)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole 2-Oxide;
IUPAC-Name (2R,6R)-9-chlor-4-methyl-4-oxido-13-oxa-4-azoniatetracyclo[12.4.0.02,6.07,12]octadeca-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaen
SMILES C[N+]1([O-])CC2C(C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Asenapine N-oxide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H16ClNO2/c1-19(20)9-14-12-4-2-3-5-16(12)21-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3
Formelmasse 301.087