Learn More
Heinz Herenz Aseptic Petri Dish
Beschreibung
- Petri dish
- 55 mm x 14.2 mm
- Aseptic/machine sterile
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Bodenform | Round |
| Farbe | Clear |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Kariert | Not Gridded |
| Material | Plastic |
| Form | Round |
| Sterilität | Non-sterile |
| Oberflächenbehandlung | Non-treated |
| Typ | Petri Dish |
| Mehr anzeigen |