Learn More
CPC AseptiQuik G-Trennung
Artikelnummer. 30968711
Change view
Click to view available options
Schlauchanschluss:
1/2 in.
1/4 Zoll
3/8 in.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchanschluss
30968711 3/8 in.
30968816 1/2 in.
30968747 1/4 Zoll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30968711 Lieferant CPC Lieferanten-Nr. AQGDC17006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der AseptiQuik™ Der G DC Series Connector ist ein All-in-One-, geschlechtsneutraler Einweganschluss, der sowohl eine sterile Verbindung als auch eine sterile Trennung ermöglicht. Mit diesem Steckverbinder können Hersteller auch in nicht sterilen Umgebungen schnell und einfach sterile Verbindungen herstellen.
Die AseptiQuik™ Der G DC-Series Stecker ist die erste geschlechtslose All-in-einem-Einmal-Verbindungstechnologie, die sowohl eine sterile Verbindung als auch eine sterile Trennung bietet. Mit dem AseptiQuik G-DC-Buchse können Hersteller schnell und einfach sterile Verbindungen herstellen, auch in nicht sterilen Umgebungen.
Das intuitiv zu bedienende „Flip-Click-Pull“-Design des AseptiQuik Der G-DC-Buchse ermöglicht eine einfache Übertragung von Medien bei geringerem Risiko von Bedienerfehlern. Nach Abschluss der Übertragung wird die Sterilität der Medien durch eine einfache zweistufige Trennung der Verbindung aufrecht erhalten, indem verhindert wird, dass externe Organismen in den Medienflussweg gelangen.
Das stabile Design der Röhre und die automatischen Abschaltungsklappen gewährleisten eine zuverlässige Funktionsfähigkeit, ohne dass Schellen, Vorrichtungen oderRöhrchen-Schweißgeräte erforderlich sind.
  • Ausführung: Formweiß
  • Druckbereich: 0 bis 60 psi; Bis zu 75 psi für 48 Stunden
  • Temperaturbereich: 34 °F bis 104 °F (1 °C bis C 40 °C)
  • Versiegelungsoptionen: Silikon, platinbehandelt, USP Klasse VI, ADCF
  • Ventilfeder:Allgemeines C-276
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polycarbonat
Sterilität Unsteril
Schlauchanschluss 3/8 in.
Farbe Weiß, Blau
Produkttyp Schnellverbindungsschlauch