Learn More
CPC AseptiQuik G-Trennung
Beschreibung
Die AseptiQuik™ Der G DC-Series Stecker ist die erste geschlechtslose All-in-einem-Einmal-Verbindungstechnologie, die sowohl eine sterile Verbindung als auch eine sterile Trennung bietet. Mit dem AseptiQuik G-DC-Buchse können Hersteller schnell und einfach sterile Verbindungen herstellen, auch in nicht sterilen Umgebungen.
Das intuitiv zu bedienende „Flip-Click-Pull“-Design des AseptiQuik Der G-DC-Buchse ermöglicht eine einfache Übertragung von Medien bei geringerem Risiko von Bedienerfehlern. Nach Abschluss der Übertragung wird die Sterilität der Medien durch eine einfache zweistufige Trennung der Verbindung aufrecht erhalten, indem verhindert wird, dass externe Organismen in den Medienflussweg gelangen.
Das stabile Design der Röhre und die automatischen Abschaltungsklappen gewährleisten eine zuverlässige Funktionsfähigkeit, ohne dass Schellen, Vorrichtungen oderRöhrchen-Schweißgeräte erforderlich sind.
- Ausführung: Formweiß
- Druckbereich: 0 bis 60 psi; Bis zu 75 psi für 48 Stunden
- Temperaturbereich: 34 °F bis 104 °F (1 °C bis C 40 °C)
- Versiegelungsoptionen: Silikon, platinbehandelt, USP Klasse VI, ADCF
- Ventilfeder:Allgemeines C-276
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Polycarbonat |
| Sterilität | Unsteril |
| Schlauchanschluss | 1/2 in. |
| Farbe | Weiß, Blau |
| Produkttyp | Schnellverbindungsschlauch |