Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ G Geschlechtsneutrale Schnellkupplungen, Schlauchanschlussadapter, Polycarbonat
Artikelnummer. 30053910 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
Enthält:
Ohne Ventil
mit Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Enthält unitSize
30053910 1/4 in. Ohne Ventil 1 Stück
30052990 1/2 in. Ohne Ventil 1 Stück
30053633 3/8 in. Ohne Ventil 1 Stück
30053896 1/2 in. mit Ventil 1 Stück
30054137 3/8 in. mit Ventil 1 Stück
30053480 1/4 in. mit Ventil 1 Stück
30053908 3/4 in. Ohne Ventil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30053910 Lieferant CPC (Colder) Lieferanten-Nr. AQG17004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geschlechtsneutrale sterile Konnektoren vereinfachen die Prozessintegration und maximieren gleichzeitig die Flexibilität.
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Hergestellt in einem ISO Reinraum der Klasse 7, um Verunreinigungen durch Schadstoffe zu minimieren. Das einfache Klapp-, Klick- und Ziehprinzip minimiert Bedienungsfehler. Schnelle und einfache Herstellung steriler Verbindungen, auch in nicht sterilen Umgebungen. Die robuste Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen und wiederholbaren Flüssigkeitstransfer. 0,5 in. Nennströmungsweggröße
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 1 °C
Verpackungsmenge Je 1
Auslassanschluss Schnellkupplung x Schlauchanschluss
Sterilisationsmethode Gammabestrahlung bis zu 50 kGy
Form Gerade
Enthält Ohne Ventil
Material (Dichtung) Platinbehandeltes Silikon
Farbe Weiß mit blauer Aufreißlasche