Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ STC II geschlechtsneutrale Schnellkupplungen, AspetiQuik™ S-zu-Sanitär-Adapter, Polycarbonat
Artikelnummer. 30053179 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1-1/2 in.
3/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30053179 3/4 in. 1 Stück
30053916 1-1/2 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30053179 Lieferant CPC (Colder) Lieferanten-Nr. AQSSTC2330900
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steriler Niedrigfluss-Konnektor ohne Geschlechtsidentität und sterile Verbindung Steam-Thru™ Zwei Steckverbinder in einer einzigen Einheit vereinfachen die Prozessintegration und maximieren gleichzeitig die Flexibilität.
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Hergestellt in einem ISO Reinraum der Klasse 7, um Verunreinigungen durch Schadstoffe zu minimieren. Das einfache Klapp-, Klick- und Ziehprinzip minimiert Bedienungsfehler. Schnelle und einfache Herstellung steriler Verbindungen, auch in nicht sterilen Umgebungen. Die robuste Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen und wiederholbaren Flüssigkeitstransfer. Speziell entwickelt für Anwendungen zum Transfer kleiner Flüssigkeitsmengen. Innovatives Dampfdesign mit drei Anschlüssen. Sterilisieren Sie AseptikQuik STC II-Fittings an Edelstahlgeräten mittels SIP. 0,375 in. nominale Strömungsweggröße
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/4 in.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 1 °C
Verpackungsmenge Je 1
Auslassanschluss Schnellkupplung x Sanitär x Sanitär
Sterilisationsmethode 130 °C
Form Gerade
Enthält 3/4 in. Sanitärklemmengröße
Material (Dichtung) Platinbehandeltes Silikon
Farbe Weiß mit blauer Zuglasche und bernsteinfarbenem Schimmer