Learn More
Nabertherm™ Schmelzofen, 1.000 °C
Artikelnummer. p-7236240 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Modell:
Hubtür
Klapptür
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17348009
Marke: Nabertherm™ LV094H1LN1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Schmelzöfen sind speziell für Veraschungsprozesse im Labor konzipiert.Zu den Anwendungen gehören die Bestimmung des Glühverlustes sowie die Veraschung von Lebensmitteln und Kunststoffen für die anschließende Stoffanalyse.Ein spezielles Frischluft- und Abluftsystem sorgt dafür, dass die Luft 6-mal pro Minute ausgetauscht wird.
  • Heizung von zwei Seiten
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
  • Luftaustausch von mehr als 6-mal pro Minute
  • Gute Temperaturgleichförmigkeit durch Vorwärmen der einströmenden Luft, Temperaturgleichförmigkeit gemäß DIN 17052-1 bis +/- 10 °C im definierten leeren Arbeitsbereich (ab 550 °C)
Spezifikation
Reglertyp Gehäuse B510
Kapazität (metrisch) 9 L
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Modell Hubtür
Abmessungen (T x B x H) innen 240 x 230 x 170 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 485 x 415 x 845 mm
Spannung 230 V
Wirkleistung 3000 W