Learn More
Nabertherm™ Veraschungsofen
Artikelnummer. 15581092 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
5 l
9 l
15 l
Typ:
Hubtür
Klapptür
Reglertyp:
B410
C450
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Typ Reglertyp unitSize
15581092 15 l Klapptür C450 1 Stück
15571092 3 l Klapptür C450 1 Stück
15599572 5 l Klapptür B410 1 Stück
15509582 5 l Klapptür C450 1 Stück
15529582 9 l Hubtür C450 1 Stück
15559582 15 l Hubtür C450 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15581092
Marke: Nabertherm™ LV152K1TN1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Veraschungsöfen sind speziell für die Veraschung im Labor konzipiert.Ein spezielles Luftansaug- und Abluftsystem ermöglicht einen Luftaustausch mehr als 6-mal pro Minute.Die einströmende Luft wird vorgewärmt, um eine gute Temperaturgleichmäßigkeit zu gewährleisten.
  • Tmax: 1100 °C
  • Elektrischer Anschluss: 1-Phase
  • Minuten bis Tmax: 120
Spezifikation
Reglertyp C450
Kapazität (metrisch) 15 l
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Klapptür
Abmessungen (T x B x H) innen 230 x 340 x 170 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 415 x 585 x 845 mm