Beschreibung
- Max. Temperatur: 1100 °C
- Von vier Seiten beheizt
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
- Luftaustausch von mehr als 6 mal pro Minute
- Gleichmäßige Temperatur durch Vorwärmen der einströmenden Luft
- Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Klapptür (L), die als Arbeitsplattform verwendet werden kann
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
- Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | C450 |
| Kapazität (metrisch) | 9 l |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 230 x 170 mm |
| Breite (metrisch) | 415 mm |
| Höhe (metrisch) | 845 mm |
| Tiefe (metrisch) | Außenabmessungen: 485 mm |
| Elektrische Anforderungen | 1 Phase |