Beschreibung
- Federunterstütztes Schließen der Ofentür (Klapptür) mit mechanischer Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht
- Die Auffangwanne aus Stahl schützt den Ofenboden
- Vorwärmung der Zuluft durch die Bodenheizplatte
- Der Abgasventilator extrahiert Abgase aus dem Ofen und versorgt gleichzeitig die Ofenluftmit der erforderlichen Sauerstoffmenge für den Verbrennungsprozess
- Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur zum Schutz des Ofens und der Ladung
- Controller C550 (10 Programme mit je 20 Segmenten), alternative Controller sind verfügbar
- Tmax: 600 °C (Verbrennungsprozess), 1100 °C (nachträglicher Prozess)
- Temperaturregelung der Nachverbrennung bis 850 °C einstellbar
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Especificaciones
Especificaciones
| Reglertyp | C550 |
| Kapazität (metrisch) | 40 l |
| Temperatur (metrisch) | 600 °C (Verbrennungsprozess), 1.100 °C (Folgeprozess) |
| Typ | Ofen |
| Modell | Klapptür |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 490 x 320 x 250 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 825 x 530 x 800 mm |
| Gewicht (metrisch) | 110 kg |
| Elektrische Anforderungen | 3 Phasen |
| Spannung | 400 V |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?