Beschreibung
- Federunterstütztes Schließen der Ofentür (Klapptür) mit mechanischer Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht
- Die Auffangwanne aus Stahl schützt den Ofenboden
- Vorwärmung der Zuluft durch die Bodenheizplatte
- Der Abgasventilator extrahiert Abgase aus dem Ofen und versorgt gleichzeitig die Ofenluft mit der erforderlichen Sauerstoffmenge für den Verbrennungsprozess
- Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur zum Schutz des Ofens und der Ladung
- Controller C450 (10 Programme mit je 20 Segmenten), alternative Controller sind verfügbar
- Tmax: 600 °C (Verbrennungsprozess), 1100 °C (Folgeprozess)
- Temperaturregelung der Nachverbrennung bis 850 °C einstellbar
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | C450. |
| Kapazität (metrisch) | 40 L |
| Temperatur (metrisch) | 600 °C (Verbrennungsprozess), 1100 °C (Folgeprozess) |
| Typ | Ofen |
| Modell | Klapptür |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 490 x 320 x 250 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 825 x 530 x 800 mm |
| Gewicht (metrisch) | 110 kg |
| Elektrische Anforderungen | 3 Phasen |
| Spannung | 400 V |
| Mehr anzeigen |