Learn More
Nabertherm™ Veraschungsofen mit Hubtür
Artikelnummer. 15549582 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15549582
Marke: Nabertherm™ LV152H1RN1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für Veraschung im Labor.
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Von vier Seiten beheizt
  • Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
  • Luftaustausch von mehr als 6-mal pro Minute
  • Gleichmäßige Temperatur durch Vorwärmen der einströmenden Luft
  • Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Hubtür (LVT) mit der heißen Oberfläche vom Bediener weg
Spezifikation
Reglertyp B410
Kapazität (metrisch) 15 l
Abmessungen (T x B x H) innen 340 x 230 x 170 mm
Breite (metrisch) 415 mm
Höhe (metrisch) 845 mm
Tiefe (metrisch) Außenabmessungen: 585 mm
Elektrische Anforderungen 1 Phase