Learn More
Nabertherm Veraschungsofen LV 3/11
Artikelnummer. 17250374 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Modell:
Hubtür
Klapptür
Reglertyp:
B410.
C450.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17250374
Marke: Nabertherm LV032K1RN1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Speziell für Veraschungsprozesse im Labor bis 1.050 °C.Zu den Anwendungen gehören die Bestimmung des Glühverlustes sowie die Veraschung von Lebensmitteln und Kunststoffen für die anschließende Stoffanalyse.Ein spezielles Frischluft- und Abluftsystem sorgt dafür, dass die Luft sechsmal pro Minute ausgetauscht wird.
  • Die einströmende Luft wird vorgewärmt, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten
  • Temperaturgleichförmigkeit nach DIN 17052-1 bis ±10 °C im definierten leeren Arbeitsbereich (ab 550 °C)
  • Geeignet für viele genormte Veraschungsprozesse nach ISO, ASTM, EN und DIN
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen sind gegen Dämpfe/Spritzer geschützt und leicht austauschbar
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
  • Die Hubtür (LVT) weist die heiße Oberfläche vom Anwender ab
  • Die Klapptür (LV) kann als Arbeitsplattform verwendet werden
  • Luftaustausch von mehr als 6 Mal pro Minute
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
Zusatzausstattung
  • Ladewagen mit festen oder perforierten Blechen zum Beladen des Ofens in verschiedenen Ebenen, einschließlich Halterungen zum Einsetzen/Herausnehmen der Bleche
  • Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
  • Ladegestell mit geschlossenen oder perforierten Blechen zum Beladen des Ofens in zwei Ebenen, mit Halterung zum Einsetzen/Herausnehmen der Bleche bis zu einer max. Temperatur von 800 °C
Spezifikation
Reglertyp B410.
Kapazität (metrisch) 3 L
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Ofen
Modell Klapptür
Temperaturgleichförmigkeit ±10 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 140 x 160 x 100 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 360 x 385 x 735 mm
Gewicht (metrisch) 20 kg
Elektrische Anforderungen Einzelphase
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 1,2 kW
Frequenz 50/60 Hz