Learn More
Nabertherm Schmelzofen, Serie LVT
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
9 l
Temperaturregelung:
B410
C450
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1100 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
- Luftaustausch von mehr als 6 mal pro Minute
- Gleichmäßige Temperatur durch Vorwärmen der einströmenden Luft
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
- Hubtür mit der heißen Oberfläche vom Bediener weg
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 9 l |
| Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
| Temperaturregelung | B410 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 230 x 170 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 485 x 415 x 845 mm |
| Gewicht (metrisch) | 45 kg |