Learn More
Nabertherm Schmelzofen, Serie LVT
Artikelnummer. p-7160792 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
9 l
Temperaturregelung:
B410
C450
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15589572
Marke: Nabertherm LV052H1RN1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die Veraschung im Labor.Ein spezielles Luftansaug- und Abluftsystem ermöglicht einen Luftaustausch mehr als 6-mal pro Minute.Die einströmende Luft wird vorgewärmt, um eine gute Temperaturgleichmäßigkeit zu gewährleisten.
  • Höchsttemperatur: 1100 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
  • Luftaustausch von mehr als 6 mal pro Minute
  • Gleichmäßige Temperatur durch Vorwärmen der einströmenden Luft
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
  • Hubtür mit der heißen Oberfläche vom Bediener weg
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spécification
Kapazität (metrisch) 5 l
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Temperaturregelung B410
Abmessungen (T x B x H) innen 170 x 200 x 130 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 420 x 385 x 790 mm
Gewicht (metrisch) 35 kg
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis