missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asialoglycoprotein Receptor 2 Antibody (002), HRP , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18602509 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602509 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602509 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306211H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Asialoglycoprotein Receptor 2 Monoclonal antibody specifically detects Asialoglycoprotein Receptor 2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Asialoglycoprotein Receptor 2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 002
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ASGPR 2, ASGP-R 2, ASGPR2, ASGP-R2, asialoglycoprotein receptor 2, CLEC4H2FLJ60040, C-type lectin domain family 4 member H2, HBxAg-binding protein, HBXBP, Hepatic lectin H2, HL-2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Asialoglycoprotein Receptor 2 (P07307-1; Gln80-Ala311).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 433
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.