Learn More
Thermo Scientific Chemicals Asiaticosid, ≥ 92 %
Artikelnummer. 15812524 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15812524 1 g 1 Gramm
15822524 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15812524
Marke: Thermo Scientific Chemicals 461670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16830-15-2 | C48H78O19 | 959.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16830-15-2
Summenformel C48H78O19
Molekulargewicht (g/mol) 959.13
InChI-Schlüssel WYQVAPGDARQUBT-NNUNPJGWSA-N
IUPAC-Name 6-({[3,4-Dihydroxy-6-(Hydroxymethyl)-5-[(3,4,5-Trihydroxy-6-Methyloxan-2-yl)oxy]Oxan-2-yl]oxy}Methyl)-3,4,5-Trihydroxyoxan-2-yl (1S,2R,4aS,6aS,6bR,9R,10S,11R,12aR,14bS)-10,11-Dihydroxy-9-(Hydroxymethyl)-1,2,6a,6b,9,12a-Hexamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-Icosahydropicen-4a-Carboxylat
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CCC4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@](C)(CO)C5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(=O)OC1OC(COC2OC(CO)C(OC3OC(C)C(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Asiaticoside
Schmelzpunkt 230.0°C to 233.0°C
Prozentgehaltsbereich 92.0 % min. (HPLC)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in warmed methanol
Formelmasse 959.12