Learn More
Invitrogen™ ASM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5T2N2)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen ASM
Klon 5T2N2
Konzentration 2.03 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284232
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558119
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30282694
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558120
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PARLHRIVPR LRDVFGWGNL TCPICKGLFT AINLGLKKEP NVARVGSVAI KLCNLLKIAP PAVCQSIVHL FEDDMVEVWR RSVLSPSEAC GLLLGSTCGH WDIFSSWNIS LPTVPKPPPK PPSPPAPGAP VSRILFLTDL HWDHDYLEGT DPDCADPLCC RRGSGLPPAS RPGAGYWGEY SKCDLPLRTL ESLLSGLGPA GPFDMVYWTG DIPAHDVWHQ TRQDQLRALT TVTALVRKFL GPVPVYPAVG NHESTPVNSF PPPFIEGNHS S.
The protein encoded by this gene is a lysosomal acid sphingomyelinase that converts sphingomyelin to ceramide. The encoded protein also has phospholipase C activity. Defects in this gene are a cause of Niemann-Pick disease type A (NPA) and Niemann-Pick disease type B (NPB). Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
ASM
2.03 mg/mL
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P17405, Q04519
20597, 308909, 6609
Recombinant protein (or fragment).
Antibody
5T2N2
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
Smpd1
Acid sphingomyelinase; ASM; aSMase; A-SMase; NPD; Smpd1; Sphingomyelin phosphodiesterase; sphingomyelin phosphodiesterase 1; sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal; Zn-SMase
Smpd1
Primary
Protein A