Learn More
Abcam Asparagin-Testkit (Fluorometrisch)
Artikelnummer. 32120195 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
32120195 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32120195 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab273333100Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messung von Asparagin in Zellproben, Zellkulturmedien, Biofluiden mit Asparagin-Assay-Kit AB273333. Zitiert in 2 Publikationen. Verwendung mit Mikroplatten.
Messung von Asparagin in Zellproben, Zellkulturmedien, Biofluiden mit Asparagin-Assay-Kit AB273333. Zitiert in 2 Publikationen. Verwendung mit Mikroplatten.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 100 Tests
Kennzeichnung RUO