Learn More
Gilson™ ASPEC™ Alumina-N SPE-Kassette, Bettgewicht 1 g
Aluminiumoxid-Kassetten enthalten ein hochwertiges polares Sorbens, das auf die gleiche Weise wie Silika verwendet wird, jedoch mit einer besseren pH-Stabilität (6 bis 7,5), die neutralen Eigenschaften bietet eine gute Retention aromatischer Verbindungen, aliphatischer Amine und Verbindungen mit elektronegativen Funktionen
Marke:  Gilson™ 54350778
Artikelnummer. 16686455
  • 332.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorverschlossene Kassetten sind für das ASPEC™ -Gerät geeignet
  • Konsistente Flussraten durch Automatisierung
    • Bietet eine hohe Kapazität, präzise Elutionseigenschaften und reproduzierbare Trennung bei geringem Lösungsmittelverbrauch
    • Offene Kassetten für manuelle Extraktionen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Alumina-N
1 g
Alumina-N
6 mL
SPE (Festphasenextraktion)
ASPEC™
SPE-Kartusche