Learn More
Grant Instruments™ SPARE FILTER
Artikelnummer. 13446468
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
FTA-1 Absauger
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
13446468 FTA-1 Absauger 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13446468 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. FA1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.10 €
    30.21 € / 1 Stück
    Sparen 1.89 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in die Pumpe.
  • Zur Verwendung mit Grant FTA-1-Absauger
  • Der 0.027-Mikron-Inline-Filter verhindert, dass Verunreinigungen in die Pumpe gelangen
  • Durchflussrichtung auf dem Filtergehäuse für den korrekten Einbau angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) FTA-1 Absauger