Learn More
Hirschmann™ Aspirette™ Saugerset (x 3)
Click to view available options
:
Satz aus 3 Bechern
Beschreibung
- Für die Verwendung mit aspirette™ Vakuumpinzetten
- Inklusive 3 Saugdüsen und Saugnäpfen mit Durchmessern von 3.2 mm, 6 mm und 10 mm
- Zubehörteil
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Saugereinheitsset |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufnehmen, Positionieren von ebenen Objekten |
| Durchmesser (metrisch) | 3.2, 6, 10 mm |