missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASRGL1 Antibody (CL1679) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-42378JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ASRGL1 Monoclonal antibody specifically detects ASRGL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| ASRGL1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| ALP1, ALPL-asparagine amidohydrolase, asparaginase like 1, asparaginase-like 1 protein, Asparaginase-like protein 1, CRASH, EC 3.5.1.1, FLJ22316, L-asparaginase | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q7L266, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 80150 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL1679 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur