missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
ASRGL1 Monoclonal antibody specifically detects ASRGL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ASRGL1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL1679 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | ALP1, ALPL-asparagine amidohydrolase, asparaginase like 1, asparaginase-like 1 protein, Asparaginase-like protein 1, CRASH, EC 3.5.1.1, FLJ22316, L-asparaginase |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q7L266, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?